Learn More
Methylthiazol-2-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490219
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15490219 5 g 5 Gramm
15400229 250 mg 250 Milligramm
15480219 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490219 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63496.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 55842-56-3 | C5H5NO2S | 143.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55842-56-3
Summenformel C5H5NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 143.16
MDL-Nummer MFCD18075580
InChI-Schlüssel YRMZUOPMHMPNPG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7567660
IUPAC-Name Ethyl 1,3-Thiazol-2-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=NC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl thiazole-2-carboxylate
Menge 5 g
Synonym methyl thiazole-2-carboxylate, methyl 2-thiazolecarboxylate, 2-thiazolecarboxylic acid methyl ester, methyl2-thiazolecarboxylate
Formelmasse 143.16
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest