Learn More
Methylthiazol-2-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7055022
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15400229 250 mg 250 Milligramm
15480219 1 g 1 Gramm
15490219 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15400229
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63496.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 55842-56-3 | C5H5NO2S | 143.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55842-56-3
Summenformel C5H5NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 143.16
MDL-Nummer MFCD18075580
InChI-Schlüssel YRMZUOPMHMPNPG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7567660
IUPAC-Name Ethyl 1,3-Thiazol-2-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=NC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl thiazole-2-carboxylate
Menge 250 mg
Synonym methyl thiazole-2-carboxylate, methyl 2-thiazolecarboxylate, 2-thiazolecarboxylic acid methyl ester, methyl2-thiazolecarboxylate
Formelmasse 143.16
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest