Learn More
Methylthiophen-2-carboxylat, Mikromol™
Beschreibung
Methylthiophen-2-carboxylat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl Thiophene-2-carboxylate |
| CAS | 5380-42-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Methyl Thiophene-2-carboxylate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C6 H6 O2 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Methyl Thiophene-2-carboxylate, 2-Thiophenecarboxylic acid methyl ester, 2-(Carbomethoxy)thiophene, 2-(Methoxycarbonyl)thiophene, Methyl 2-thienylcarboxylate, Methyl 2-thiophenecarboxylate, NSC 19879 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H6O2S/c1-8-6(7)5-3-2-4-9-5/h2-4H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cccs1 |
| IUPAC-Name | Methylthiophen-2-carboxylat |
| Mehr anzeigen |