Learn More
Methylthiophen-3-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448038
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15448038 5 g 5 Gramm
15438038 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448038 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61488.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 22913-26-4 | Molecular Formula: C6H6O2S | Molecular Weight: 142.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22913-26-4
Summenformel C6H6O2S
Molekulargewicht (g/mol) 142.17
MDL-Nummer MFCD06203810
InChI-Schlüssel ZTRAEMILTFNZSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-thiophenecarboxylate, 3-thiophenecarboxylic acid, methyl ester, thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, methyl ester, methyl thiophen-3-carboxylate, methyl-3-thenoate, methyl 3-thenoate, 3-methoxycarbonylthiophene, 3-methoxy carbonyl-thiophene, methyl 3-thiophenecarboxylate #
PubChem CID 574151
IUPAC-Name Methylthiophen-3-carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CSC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl thiophene-3-carboxylate
Dichte 1.174
Siedepunkt 98°C (10 mmHg)
Flammpunkt 77°C (171°F)
Brechungsindex 1.538
Menge 5 g
Formelmasse 284.35
Reinheit (%) 97%