Learn More
Tiglinsäuremethylester, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423984
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11423984 250 g 250 Gramm
11403984 10 g 10 Gramm
11413984 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423984 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11964.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6622-76-0 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
It is employed as a perfuming agent in cosmetics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Parfüm in der Kosmetikindustrie eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Wasser 3813 mg/l bei 25 °C (Schätzwert).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Den Behälter dicht verschlossen halten. Kühl und trocken an einem gut belüfteten Ort lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6622-76-0
Summenformel C6H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.14
MDL-Nummer MFCD00016654
InChI-Schlüssel YYJWBYNQJLBIGS-PLNGDYQASA-N
Synonym methyl tiglate, tiglic acid methyl ester, methyl 2-methylbut-2-enoate, methyl 2-methyl-2-butenoate, methyl e-2-methylcrotonate, methyl 2-methylcrotonate, methyl alpha-methylcrotonate, methyl trans-2-methylcrotonate, 2-butenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, e, crotonic acid, 2-methyl-, methyl ester, e
PubChem CID 5323652
IUPAC-Name Methyl-(E)-2-methylbut-2-enoat
SMILES COC(=O)C(\C)=C/C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl tiglate
Dichte 0.95
Siedepunkt 138°C to 139°C
Flammpunkt 39°C (102°F)
Brechungsindex 1.437
Menge 250 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 1720455
Merck Index 14,9433
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,water 3813mg/L @ 25°C (est).
Formelmasse 114.15
Reinheit (%) 98%