Learn More
Methyl trans,trans-9,12-Octadecadienoat, TRC
Artikelnummer. 30473307
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30473307 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30473307 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM325385500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Linoelaidic methyl ester
CAS 2566-97-4
Summenformel C19 H34 O2
Menge 500 mg
Synonym 9,12-Octadecadienoic acid, methyl ester, (E,E)-, Linolelaidic acid, methyl ester (6CI,8CI), (9E,12E)-9,12-Octadecadienoic acid methyl ester, (E,E)-9,12-Octadecadienoic acid methyl ester, Methyl (9E,12E)-octadecadienoate, Methyl 9-trans-12-trans-octadecadienoate, Methyl linolelaidate, Methyl octadeca-trans-9-trans-12-dienoate, Methyl trans,trans-9,12-octadecadienoate, trans,trans-Methyl linoleate, 9,12-Octadecadienoic acid, methyl ester, (9E,12E)-, Linoelaidic Methyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C19H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-18H2,1-2H3/b8-7+,11-10+
SMILES CCCCC\C=C\C\C=C\CCCCCCCC(=O)OC
IUPAC-Name Methyl-(9E,12E)-octadeca-9,12-dienoat
Molekulargewicht (g/mol) 294.47
Formelmasse 294.2559