Learn More
Methyltricosanoat, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10666460 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10666460 1 g Glasflasche 1 Gramm
10461810 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10666460 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 428450010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2433-97-8 | C24H48O2 | 368.65 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2433-97-8
Summenformel C24H48O2
Molekulargewicht (g/mol) 368.65
MDL-Nummer MFCD00009349
InChI-Schlüssel VORKGRIRMPBCCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tricosanoic acid methyl ester, tricosanoic acid, methyl ester, unii-4v3pob2675, tricosanoic acid,methyl ester, tricosanoic acid methyl ester, n, methyl tricosanoate gc, methyl tricosanoate, analytical standard, ffdf5aad-7f50-410b-ae3f-fafbe527e4bc, tricosanoic acid methyl ester 10 microg/ml in cyclohexane, methyl tricosanoate, united states pharmacopeia usp reference standard
PubChem CID 75519
IUPAC-Name Methyltricosanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl tricosanoate
Schmelzpunkt 53°C
Flammpunkt >113°C
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)21CO2CH3
Menge 1 g
Formelmasse 368.64
Reinheit (%) 99+%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl tricosanoate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.