Learn More
Methyltricosanoat, TRC
Artikelnummer. 17947524
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17947524 100 mg 100 Milligramm
17940065 500 mg 500 Milligramm
17989634 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17947524 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM331185100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2433-97-8
Summenformel C24 H48 O2
Molekulargewicht (g/mol) 368.64
Synonym Tricosanoic acid methyl ester
IUPAC-Name Methyltricosanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tricosanoic acid methyl ester
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H48O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26-2/h3-23H2,1-2H3
Formelmasse 368.3654
Reinheit (%) >95%