Learn More
Methyletridecanoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10240070 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10240070 1 g 1 Gramm
10595100 5 g 5 Gramm
10832421 10 g 10 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10240070
Marke: Thermo Scientific Acros 438200010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1731-88-0 | C14H28O2 | 228.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1731-88-0
Summenformel C14H28O2
Molekulargewicht (g/mol) 228.38
InChI-Schlüssel JNDDPBOKWCBQSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tridecanoic acid, methyl ester, tridecanoic acid methyl ester, methyl n-tridecanoate, unii-o2h463ring, o2h463ring, tridecanoic acid,methyl ester, n-tridecanoic acid methyl ester, methyl tridecylate, methyltridecanoate, tridecanoic acid methyl
PubChem CID 15608
IUPAC-Name Methyltridecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl tridecanoate
Schmelzpunkt 7°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8600g/mL
Siedepunkt 130°C to 132°C (4.0 Torr)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Relative Dichte 0.86
Formelmasse 228.38
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit