Learn More
Methyltrifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448328
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15448328 100 g 100 Gramm
15438328 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448328 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61758.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 333-27-7 | C2H3F3O3S | 164.10 g/mol
Methyl trifluoromethanesulfonate is used as a powerful methylating reagent in chemistry. Further, it is used in the conversion of amines to methyl ammonium triflates. In addition, it is also used in Suzuki reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl-Trifluormethansulfonat wird als leistungsstarkes Methylierungsreagenz in der Chemie verwendet. Darüber hinaus wird es bei der Umwandlung von Aminen in Methylammoniumtrifleate eingesetzt. Außerdem wird es auch bei der Suzuki-Reaktion eingesetzt.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen, starken Säuren und starken Reduktionsmitteln. Es hydrolysiert mit Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 333-27-7
Summenformel C2H3F3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 164.10
MDL-Nummer MFCD00000409
InChI-Schlüssel OIRDBPQYVWXNSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl triflate, methyl trifluoromethanesulphonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, methyl ester, triflate ester, methyl trifluoromethane sulfonate, trifluoromethanesulfonic acid methyl ester, unii-7b25z22epv, ccris 1158, methyltrifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, methyl ester
PubChem CID 9526
IUPAC-Name Methyl-trifluormethansulfonat
SMILES COS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl trifluoromethanesulfonate
Dichte 1.5
Siedepunkt 99°C
Flammpunkt 38 °C (100 °F)
Strukturformel CF3SO3CH3
Brechungsindex 1.326
Menge 100 g
UN-Nummer UN2920
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 164.1
Reinheit (%) 98%