Learn More
Methyltrifluorpyruvat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497194
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11497194 25 g 25 Gramm
11477194 1 g -
11487194 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497194 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21589.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13089-11-7 | C4H3F3O3 | 156.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13089-11-7
Summenformel C4H3F3O3
Molekulargewicht (g/mol) 156.06
MDL-Nummer MFCD00114936
InChI-Schlüssel XGLLQDIWQRQROJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl trifluoropyruvate, methyl 3,3,3-trifluoropyruvate, methyltrifluoropyruvate, trifluoropyruvic acid methyl ester, 3,3,3-trifluoropyruvic acid methyl ester, propanoic acid, 3,3,3-trifluoro-2-oxo-, methyl ester, pubchem2012, rarechem al bf 1300, acmc-1bp0j
PubChem CID 2734931
IUPAC-Name Methyl3,3,3 -trifluor-2 -Oxopropanoat
SMILES COC(=O)C(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl trifluoropyruvate
Dichte 1.52
Siedepunkt 84°C to 86°C
Flammpunkt 26°C (79°F)
Brechungsindex 1.332
Menge 25 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 1863490
Formelmasse 156.06
Reinheit (%) 97%