Learn More
(Methyl)triphenylphosphoniumiodid, TRC
Artikelnummer. 30473793
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30473793 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30473793 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM33099525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Methyl)triphenylphosphonium Iodide
CAS 2065-66-9
Summenformel C19H18IP
Menge 25 g
Synonym Triphenylmethylphosphinium Iodide, Methyltriphenylphosphonium iodide
InChI-Formel InChI=1S/C19H18P.HI/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [I-].C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-Name Methyl(Triphenyl)phosphanium;Iodid
Molekulargewicht (g/mol) 404.22
Formelmasse 404.0191