Learn More
Methyl(triphenylphosphoranyliden)acetat, TRC
Artikelnummer. 30471542
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30471542 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30471542 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM33100025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl(triphenylphosphoranylidene)acetate
CAS 2605-67-6
Summenformel C21 H19 O2 P
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C21H19O2P/c1-23-21(22)17-24(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-17H,1H3
SMILES COC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-Name Methyl-2-(Triphenyl-λ ^{5}-Phosphanyliden)acetat
Molekulargewicht (g/mol) 334.35
Formelmasse 334.1123