missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methylundecanoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-3771190 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10421484

Marke: Thermo Scientific Acros 426580050

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 1731-86-8 | C12H24O2 | 200.32 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1731-86-8
Summenformel C12H24O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.32
MDL-Nummer MFCD00008957
InChI-Schlüssel XPQPWPZFBULGKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym undecanoic acid methyl ester, undecanoic acid, methyl ester, methyl n-undecanoate, unii-k67yz97w6c, undecanoic acid methylester, n-undecanoic acid methyl ester, methyl undecanoate, acmc-209e5z, undecanoic acid, methylester, 3-02-00-00858 beilstein handbook reference
PubChem CID 15607
ChEBI CHEBI:87527
IUPAC-Name Methylundecanoat
SMILES CCCCCCCCCCC(=O)OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methyl undecanoate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8720g/mL
Siedepunkt 246°C to 248°C
Flammpunkt 109°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)9CO2CH3
Brechungsindex 1.429
Menge 5 g
Relative Dichte 0.872
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 200.32
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl undecanoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt