Learn More
Undecansäuremethylester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352296
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11352296 5 g 5 Gramm
11362296 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352296 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05939.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1731-86-8 | C12H24O2 | 200.322 g/mol
Methyl undecanoate is used as plasticizer in polymers. It is used as fragrance agent in aroma and flavor Chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylundecanoat wird als Weichmacher in Polymeren verwendet. Dient auch als Duftstoff in Aromen und Aromachemikalien.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Ether. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lagerung bei -20 °C. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1731-86-8
Summenformel C12H24O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.322
MDL-Nummer MFCD00008957
InChI-Schlüssel XPQPWPZFBULGKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym undecanoic acid methyl ester, undecanoic acid, methyl ester, methyl n-undecanoate, unii-k67yz97w6c, undecanoic acid methylester, n-undecanoic acid methyl ester, methyl undecanoate, acmc-209e5z, undecanoic acid, methylester, 3-02-00-00858 beilstein handbook reference
PubChem CID 15607
ChEBI CHEBI:87527
IUPAC-Name Methylundecanoat
SMILES CCCCCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl undecanoate
Schmelzpunkt -10°C
Dichte 0.871
Siedepunkt 246°C to 248°C
Flammpunkt 109°C (228°F)
Brechungsindex 1.429
Menge 5 g
Beilstein 1762129
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,and ether. Insoluble in water.
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl undecanoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.