Learn More
Methylundecanoat, TRC
Artikelnummer. 30468498
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30468498 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30468498 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2255405G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Undecanoic Acid Methyl Ester
CAS 1731-86-8
Summenformel C12 H24 O2
Menge 5 g
Synonym Undecanoic acid, methyl ester, Methyl n-undecanoate, Methyl undecanoate, Undecanoic acid methyl ester
InChI-Formel InChI=1S/C12H24O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-2/h3-11H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCCCC(=O)OC
IUPAC-Name Methylundecanoat
Molekulargewicht (g/mol) 200.32
Formelmasse 200.1776