Learn More
Methylvalerimidat-d9-Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl Valerimidate-d9 Hydrochloride |
| CAS | 1030939-72-0 |
| Summenformel | C6H5D9ClNO |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | Pentanimidic-d9 Acid Methyl Ester Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H13NO.ClH/c1-3-4-5-6(7)8-2;/h7H,3-5H2,1-2H3;1H/i1D3,3D2,4D2,5D2; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=N)OC |
| IUPAC-Name | Methyl-2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonadeuteriopentanimidat;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 160.69 |
| Formelmasse | 160.1329 |