Learn More
Methylvinylsulfon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10311244 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10311244
Marke: Thermo Scientific Acros 306730010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3680-02-2 | C3H6O2S | 106.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3680-02-2
Summenformel C3H6O2S
Molekulargewicht (g/mol) 106.14
MDL-Nummer MFCD00007567
InChI-Schlüssel WUIJTQZXUURFQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl vinyl sulfone
Namenshinweis Stabilized
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2100g/mL
Siedepunkt 115.0°C to 117.0°C (19.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CHSO2CH3
Brechungsindex 1.4610 to 1.4630
Menge 1 g
Relative Dichte 1.21
Synonym methyl vinyl sulfone, ethene, methylsulfonyl, methyl vinyl sulphone, methylvinylsulfone, methanesulfonylethene, sulfone, methyl vinyl, vinyl methyl sulfone, methanesulfonyl-ethene, methylsulfonyl ethene, methyl vinyl sulfphone
IUPAC-Name 1-Methylsulfonylethen
Stabilisator 150ppm 4-tert.-butylpenol
PubChem CID 19354
Formelmasse 106.14
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit