Spezifikation
| Schmelzpunkt | 137°C |
| CAS | 8004-87-3 |
| Summenformel | C24H28ClN3 |
| MDL-Nummer | 12568 |
| Formelmasse | 393.95g/mol |
| Verpackung | Glasgefäß |
| Farbe | Grün |
| Menge | 10 g |
| Physikalische Form | Pulver |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methyl Violet 2B
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.