Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylviolett 2B, rein, Indikator-Gütegrad
Artikelnummer. 10073120 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10073120 100 g Glasflasche 100 Gramm
10125050 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10073120 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 228371000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 8004-87-3 | C24H28ClN3
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8004-87-3
Summenformel C24H28ClN3
MDL-Nummer MFCD00012568
Synonym Basic Violet 1, C.I. 42535
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl violet 2B
Schmelzpunkt 137,0 °C
Absorptionsverhältnis 1 to 1.25
Beilstein 13, 755
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in conc. sulfuric acid and nitric acid, soluble in chloroform, partially soluble in alcohol and glycerol
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 580 to 586nm (in 50:50 IMS:water)
Formelmasse 393.95
Verlust bei Trocknung 10% max. (105°C)
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
UV-VIS 75% min. (on dry substance)
Farbe Grün
Menge 100 g
Physikalische Form Kristallpulver mit Metallglanz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl Violet 2B, high purity biological stain
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.