Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylgelb, rein, Indikator-Gütegrad
Artikelnummer. p-4510215 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10219183
Marke: Thermo Scientific Chemicals 151400250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 60-11-7 | C14H15N3 | 225.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-11-7
Summenformel C14H15N3
Molekulargewicht (g/mol) 225.30
MDL-Nummer MFCD00008308
InChI-Schlüssel JCYPECIVGRXBMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-Dimethylaminoazobenzene, N, N-Dimethyl-4-phenylazoaniline, Solvent Yellow 2
PubChem CID 6053
ChEBI CHEBI:17903
IUPAC-Name N,N-Dimethyl-4-Phenyldiazenylanilin
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Yellow
Schmelzpunkt 111.0°C to 117.0°C
Strukturformel (CH3)2NC6H4N=NC6H5
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 13.6 mg/l. Other solubilities: soluble ca. 140g/L in acetone, soluble in benzene, chloroform, diethyl ether,, ethanol, petroleum ether, vegetable oils, alcohol,, ether, strong mineral acids and soils
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 225.29
Verlust bei Trocknung 3% max.
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl Yellow, indicator grade
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle ausgesetzten Hautpartien sorgfältig gründlich waschen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.