Learn More
Methylamine (33% in EtOH), TRC
Artikelnummer. 30481309
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30481309 50 mL 50 Milliliter
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30481309
Marke: Toronto Research Chemicals TRCM33093350ML
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanamine
CAS 74-89-5
Summenformel C H5 N
Menge 50 mL
Synonym Methanamine, Methylamine (8CI), Aminomethane, Carbinamine, MMA, Monomethylamine, R 630
InChI-Formel InChI=1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
SMILES NC
IUPAC-Name methanamine
Molekulargewicht (g/mol) 31.06
Formelmasse 31.0422
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 33 %