Learn More
Methylamine (40% w/w in H2O), TRC
Artikelnummer. 30470466
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30470466 5 mL 5 Milliliter
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30470466
Marke: Toronto Research Chemicals TRCM2855405ML
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Methanamine
CAS 74-89-5
Summenformel C H5 N
Menge 5 mL
Synonym Methanamine, Methylamine (8CI), Aminomethane, Carbinamine, MMA, Monomethylamine, R 630
InChI-Formel InChI=1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
SMILES NC
IUPAC-Name methanamine
Molekulargewicht (g/mol) 31.06
Formelmasse 31.0422
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.4