Learn More
Methylaminhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455023
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11455023 500 g 500 Gramm
1 options
Artikelnummer. 11455023
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12291.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Das HCl-Salz hat die Form weißer schillernder Kristalle und ist in vielen Synthesevorbereitungen häufig für die wässrige Lösung substituierbar. Methylamine werden direkt als Katalysatoren oder als Rohstoffe zur Herstellung anderer Verbindungen mit katalytischer Aktivität verwendet. Kraftstoffadditive dienen zur Verbesserung der Motorleistung auf verschiedene Arten. Trimethylamin wird zur Herstellung von Papierchemikalien verwendet. Die Herstellung von Zwischenprodukten zur Herstellung von Pharmazeutika ist einer der vielfältigsten Verwendungszwecke von Methylaminen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Schmelzpunkt 230°C to 234°C
Siedepunkt 225°C to 230°C/15 mm
Menge 500 g
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylamine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methanamine, hydrochloride