Learn More
[(Methylamino)methyl] Phosphonsäure, TRC
Artikelnummer. 17930825
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17930825 50 mg 50 Milligramm
17964795 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17930825 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM28695050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35404-71-8
Summenformel C2 H8 N O3 P
Molekulargewicht (g/mol) 125.064
Synonym P-[(Methylamino)methyl]phosphonic Acid, [(Methylamino)methyl]phosphonic Acid, NSC 244826
IUPAC-Name Methylaminomethylphosphonsäure
SMILES CNCP(=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [(Methylamino)methyl] Phosphonic Acid
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C2H8NO3P/c1-3-2-7(4,5)6/h3H,2H2,1H3,(H2,4,5,6)
Formelmasse 125.0242