Learn More
Methylbenzethoniumchlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methylbenzethonium Chloride |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C28H44NO2.ClH/c1-23-20-25(28(5,6)22-27(2,3)4)14-15-26(23)31-19-18-30-17-16-29(7,8)21-24-12-10-9-11-13-24;/h9-15,20H,16-19,21-22H2,1-8H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formelmasse | 461.3061 |