Learn More
Methylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388336
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11388336 5 g 5 Gramm
11378336 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388336 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15589.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 13061-96-6 | CH5BO2 | 59.86 g/mol
Reagent used for palladium-catalyzed stille and suzuki-miyaura cross-couplings, microwave-heated heterogeneous palladium (pd)-catalytized reactions, ruthenium (ru)-catalyzed silylation reactions, bis(aminotropone) titanium (ti) catalysts for ethylene polymerizations, enantioselective asymmetric bromoaminocyclization and bromoaminocyclization using amino-thiocarbamate catalysts. Reagent used in preparation of common building blocks for pharmaceuticals and agrochemicals, chrysin analogs by suzuki-miyaura coupling reactions, casein kinase i inhibitors, divergent c-h functionalizations directed by sulfonamide pharmacophores in drug discovery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reagenz für Palladium-katalysierte Stille-und Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplungen, mikrowellenbeheizte heterogene Palladium(pd)-katalysierte Reaktionen, Ruthenium(ru)-katalysierte Silylierungsreaktionen, bis(aminotropone)-Titan(ti)-Katalysatoren für Ethylenpolymerisierungen, enantioselektive asymmetrische Bromoaminocyclisierung und Bromoaminocyclisierung unter Verwendung von Aminocarbamatkatalysatoren. Reagenz zur Herstellung gängiger Bausteine für Pharmazeutika und Agrochemikalien, Chrysinanaloga durch Suzuki-Miaura-Kupplungsreaktionen, Caseinkinase-i-Inhibitoren, divergente c-h-Funktionalisierungen, die von Sulfonamid-Pharmakophoren in der Wirkstoffforschung geleitet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13061-96-6
Summenformel CH5BO2
Molekulargewicht (g/mol) 59.86
MDL-Nummer MFCD00002105
InChI-Schlüssel KTMKRRPZPWUYKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methaneboronic acid, methyl boronic acid, dihydroxymethylborane, boronic acid, methyl, unii-8z1me41sch, methane boronic acid, 8z1me41sch, methylboronicacid, methyboronic acid, methyl-boronic acid
PubChem CID 139377
IUPAC-Name Methylboronsäure
SMILES CB(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylboronic acid
Schmelzpunkt 89°C to 94°C
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel CH3B(OH)2
Menge 5 g
Beilstein 1731087
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 59.86
Reinheit (%) 97%