Learn More
Methylboronsäure, TRC
Artikelnummer. 30469132
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30469132 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30469132 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM26509010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylboronic Acid
CAS 13061-96-6
Summenformel CH5BO2
Menge 10 g
Synonym Methaneboronic Acid
InChI-Formel InChI=1S/CH5BO2/c1-2(3)4/h3-4H,1H3
SMILES CB(O)O
IUPAC-Name Methylboronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 59.86
Formelmasse 60.0383