Learn More
Methylcellulose, TRC
Artikelnummer. 30010235
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010235 10 g 10 Gramm
30005359 50 g 50 Gramm
30008595 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010235 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM29494510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-67-5
Summenformel C20H38O11
Molekulargewicht (g/mol) 454.5
Synonym Adulsin, Avicel SG, Bagolax, Benecel 143HR, Benecel M 0, Benecel M 011, Benecel M 02, Benecel M 021, Benecel M 043, Benecel MC 4000PS, Benecel MO 42, Bufapto Methalose, Bulkaloid, Celacol M;, Methocel 4C, Methocel 64625, Methocel A, Methocel A 100, Methocel A 125LV, Methocel A 15, Methocel A 15C, Methocel A 15C Premium, Methocel A 15FG, Methocel A 15LV, Methocel A 15LV Premium, Methocel A 40M, Methocel A 4C, Methocel A 4C Premium, Methocel A 4C-FG, Methocel A 4M, Methocel A 4M Premium, Methocel A 50, Methocel AC Premium, Methocel CHG, Methocel Fluka 64625, Methocel HPM 500DS, Methocel HPM 50DS, Metolose SM 100, Metolose SM 10000, Metolose SM 15, Metolose SM 1500, Metolose SM 25, Metolose SM 4, Metolose SM 400, Metolose SM 4000, Metolose SM 65-15, Metolose SM 800, Metolose SM 8000, Metolose SR, Napolone, Nicel, O-Methylcellulose, Probe D, Rhomellose, SBQ 30000PE, SM 100, SM 10000, SM 100000, SM 15Tylose SAP, Tylose SL, Tylose SL 100, Tylose SL 400, Tylose SL 600, Tylose TWA, V 32, V 32 (cellulose derivative), Viscol, Viscontran L 52, Viscontran MC 400, Viscosol, Viskontran MC 10S, Walocel M, Walocel M 20678, Walsroder MC 20000S, XT 6000
SMILES COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylcellulose
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C20H38O11/c1-21-9-11-13(23-3)15(24-4)18(27-7)20(30-11)31-14-12(10-22-2)29-19(28-8)17(26-6)16(14)25-5/h11-20H,9-10H2,1-8H3