Learn More
α-Methylzimtaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30322875
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30322875 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30322875 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA2834315G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Methylcinnamaldehyde
CAS 101-39-3
Summenformel C10H10O
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H10O/c1-9(8-11)7-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3
SMILES CC(=Cc1ccccc1)C=O
IUPAC-Name 2-Methyl-3-phenylprop-2-enal
Molekulargewicht (g/mol) 146.19
Formelmasse 146.0732