Learn More
Methylcobalamin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482176
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16482176 500 mg
16468376 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16482176 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0586
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Methylcobalamin (CH3-B12), a cobalamin, is a form of vitamin B12.
Methylcobalamin (CH3-B12), a cobalamin, is a form of vitamin B12.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylcobalamin
CAS 13422-55-4
Farbe Red
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C63H91CoN13O14P
Menge 500 mg
Synonym CH3-B12
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (74.38 mM) ∣H2O : 5 mg/mL (3.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC(C[C@H]1[C@@]2([H])[C@]3(C)[N]4=C([C@@H](CCC(N)=O)[C@]3(C)CC(N)=O)C(C)=C([C@](CC(N)=O)(C)[C@@H]5CCC(N)=O)[N]6=C5C=C(C(C)(C)[C@@H]7CCC(N)=O)[N]8=C7C(C)=C([C@@]1(CCC(NC[C@@H](C)O9)=O)C)[N-]2[Co+3]486([CH3-])[N](C%10=CC(C)=C(C)C=C%11%10)=CN%11[C@@H](O[C@@H]%12CO)[C@@](O)([H])[C@@H]%12OP9([O-])=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 1344.38
Formelmasse 1344.38
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism