Läs mer
Läs mer
Methylcyclohexan, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 l
2.5 L
5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Förpackningsstorlek
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
5 Liter
Beskrivning
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | Methylcyclohexane |
| Namenshinweis | 99% |
| Schmelzpunkt | -126.3°C |
| Dichte | 0.7700g/mL |
| Siedepunkt | 101.0°C |
| Flammpunkt | −3°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |
| Verpackung | Plastikeimer |
| Strukturformel | C6H11CH3 |
| Visa mer |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering