Learn More
Methylcyclohexane-d11 (ring-d11), CDN
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methylcyclohexane-D11 (cyclohexyl-D11) |
| CAS | 352431-19-7 |
| Summenformel | C7 D11 H3 |
| Menge | 0.25 g |
| Synonym | Cyclohexane-d11, methyl- (9 CI), 6-Methylcyclohexane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-d11, Methylcyclohexane-d11, Methylcyclohexane-D11 (cyclohexyl-D11), Methylcyclohexane-d11 (ring-d11) |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3/i2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7 D |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(C)C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecadeuterio-6-methylcyclohexane |
| Molekulargewicht (g/mol) | 109.2538 |
| Formelmasse | 109.1786 g/mol |
| Mehr anzeigen |