Learn More
Methylcyclopentadiensimer, 90 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10347810 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10347810 250 g Glasflasche 250 Gramm
10031720 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10403405 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10347810 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 156852500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 26472-00-4 | C12H16 | 160.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26472-00-4
Summenformel C12H16
Molekulargewicht (g/mol) 160.26
MDL-Nummer MFCD00082297
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylcyclopentadiene dimer
Schmelzpunkt -51.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9400g/mL
Siedepunkt 200.0°C
Flammpunkt 26°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4975 to 1.4995
Menge 250 g
Relative Dichte 0.94
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene and ether
Formelmasse 160.26
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylcyclopentadiene dimer
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.