Learn More
Methylcyclopentadien Dimer, Tech. 90 %, stab. mit 200 ppm 4-tert-butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498217
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1000 mL
5000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
500 Milliliter
5000 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11498217 1000 mL 1000 Milliliter
11488790 500 mL 500 Milliliter
11408227 5000 mL 5000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498217 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17596.AU
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 26472-00-4 | C12H16
Methylcyclopentadiene dimer is used to study the competition with ethylene for binding and biological activities. Used in the synthesis of rubbers and resins intended for use in contact with food or drink.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylcyclopentadiendimer wird zur Untersuchung der Konkurrenz mit Ethylen bei bindenden und biologischen Aktivitäten verwendet. Wird bei der Synthese von Gummi und Harzen verwendet, die mit Lebensmitteln oder Getränken in Kontakt kommen sollen.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26472-00-4
Summenformel C12H16
MDL-Nummer MFCD00082297
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylcyclopentadiene dimer
Namenshinweis stabilized with 200ppm 4-tert-butylcatechol
Schmelzpunkt ∼-50°C
Dichte 0.94
Siedepunkt 198°C to 201°C
Flammpunkt 26°C (79°F)
Brechungsindex 1.498
Menge 1000 mL
UN-Nummer UN3295
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 160.26
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch