Learn More
Methylcyclopentan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10397361 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Packungsgröße:
2.50 Liter
25 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10397361 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10277283 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10736443 25 L Metallfass 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10397361 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 345245000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 96-37-7 | C6H12 | 84.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-37-7
Summenformel C6H12
Molekulargewicht (g/mol) 84.16
MDL-Nummer MFCD00001382
InChI-Schlüssel GDOPTJXRTPNYNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentane, methyl, methyl cyclopentane, methylpentamethylene, unii-5g26cc1ask, methyl-cyclopentane, ccris 6058, hsdb 876, 5g26cc1ask, un2298 flammable liquid, 3-methylcyclopentyl
PubChem CID 7296
IUPAC-Name Methylcyclopentan
SMILES CC1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylcyclopentane
Namenshinweis 95%
Schmelzpunkt -142.4°C
Farbe Weiß
Dichte 0.7480g/mL
Siedepunkt 71.0°C
Flammpunkt −4°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C5H9CH3
Brechungsindex 1.4077 to 1.4097
Menge 500 mL
Beilstein 05, 27
Relative Dichte 0.748
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,carbon tetrachloride,,diethyl ether,ethanol,petroleum ether
Viskosität 0.505 mPa.s (20°C)
Formelmasse 84.16
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Anhaftende Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylcyclopentane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.