Learn More
Methyldiglycol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10366380 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10366380 1 L Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10366380 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. M/4720/15
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
CAS 111-77-3
Schmelzpunkt -70 °C
Farbe Farblos
Siedepunkt 194 °C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C5H12O3
MDL-Nummer MFCD00002871,MFCD00084416
Menge 1 L
Synonym 2-2-methoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monomethyl ether, methyl carbitol, methyl digol, methoxydiglycol, ethanol, 2-2-methoxyethoxy, methyl dioxitol, diethylene glycol methyl ether, dowanol dm, poly-solv dm
InChI-Schlüssel SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES COCCOCCO
IUPAC-Name 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 120.15
PubChem CID 8134
Dampfdichte 4.1
ChEBI CHEBI:44836
Formelmasse 120,15 g/mol
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyldiglycol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.