Learn More
Methyldiphenylmethane, TRC
Artikelnummer. 30475800
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30475800 50 mg 50 Milligramm
30479370 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30475800 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM31257350MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 612-00-0
Summenformel C14H14
Molekulargewicht (g/mol) 182.26
Synonym 1,1'-Ethylidenebis[benzene], 1,1-Diphenylethane, NSC 33534, Pabsol 300
IUPAC-Name 1-phenylethylbenzene
SMILES CC(c1ccccc1)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyldiphenylmethane
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H14/c1-12(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-12H,1H3
Formelmasse 182.1096