Learn More
Methyldiphenylphosphin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10501514 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10501514 100 g Glasflasche 100 Gramm
10160762 5 g Glasflasche 5 Gramm
10259790 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10501514 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 408971000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1486-28-8 | C13H13P | 200.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1486-28-8
Summenformel C13H13P
Molekulargewicht (g/mol) 200.22
MDL-Nummer MFCD00008508
InChI-Schlüssel UJNZOIKQAUQOCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyldiphenylphosphine, diphenylmethylphosphine, methyl diphenyl phosphine, phosphine, methyldiphenyl, methyldiphenylphsphine, diphenylphosphinomethane, methyldiphenylphoshine, pubchem6421, methyl diphenylphosphine, methyldi-phenylphosphine
PubChem CID 73879
IUPAC-Name Methyl(diphenyl)phosphan
SMILES CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyldiphenylphosphine
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0760g/mL
Siedepunkt 118.0°C to 120.0°C (2.2 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)2PCH3
Brechungsindex 1.6240 to 1.6260
Menge 100 g
Beilstein 16, II, 371
Relative Dichte 1.076
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 200.22
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit