Learn More
Methyldiphenylsulfoniumtetrafluorborat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11390074
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11390074 25 g 25 Gramm
11380074 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11390074 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00512.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10504-60-6 | C13H13BF4S | 288.11 g/mol
Methyldiphenylsulfonium tetrafluoroborate is a Methylene transfer agent. It is also used in alkyl diphenylsulfonium salts in place of trialkyl avoids sulfur-containing by-products arising from the Sommelet-Hauser rearrangement.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyldiphenylsulfoniumtetrafluoroborat ist ein Methylentransferreagenz. Es wird auch in Alkyldiphenylsulfoniumsalzen anstelle von Trialkyl verwendet, um schwefelhaltige Nebenprodukte aus der Sommelet-Hauser-Umlagerung zu vermeiden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Chloroform.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10504-60-6
Summenformel C13H13BF4S
Molekulargewicht (g/mol) 288.11
MDL-Nummer MFCD00051861
InChI-Schlüssel LHAMVDBAOJCBDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl methyl sulfonium tetrafluoroborate, methyldiphenylsulphonium tetrafluoroborate 1-, methyldiphenylsulfonium tetrafluoroborate, methyldiphenylsulfanium tetrafluoroborate, acmc-1bx8v, diphenyl methyl sulfoniumtetrafluoroborate, methyl diphenyl sulfanium tetrafluoroborate, diphenyl methyl sulphonium tetrafluoroborate, methyl diphenyl sulfonium tetrafluoroborate
PubChem CID 2758717
IUPAC-Name Methyl(diphenyl)sulfanium;tetrafluoroborat
SMILES F[B-](F)(F)F.C[S+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyldiphenylsulfonium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 63°C to 67°C
Strukturformel (C6H5)2SCH3BF4
Menge 25 g
UN-Nummer UN1759
Beilstein 4732019
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol.
Formelmasse 288.11
Reinheit (%) 95%