Learn More
Methyldopathydrochlorid, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyldopate Hydrochloride |
| CAS | 2508-79-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Methyldopate Hydrochloride |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C12 H17 N O4 . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | L-Tyrosine, 3-hydroxy-α-methyl-, ethyl ester, hydrochloride (1:1), Alanine, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methyl-, ethyl ester, hydrochloride, (-)- (8CI), L-Tyrosine, 3-hydroxy-α-methyl-, ethyl ester, hydrochloride (9CI), Aldomet ester hydrochloride, Methyldopa ethyl ester hydrochloride, Methyldopate hydrochloride, α-Methyl-L-dopa ethyl ester hydrochloride, α-Methyldopa ethyl ester hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H17NO4.ClH/c1-3-17-11(16)12(2,13)7-8-4-5-9(14)10(15)6-8;/h4-6,14-15H,3,7,13H2,1-2H3;1H/t12-;/m0./s1 |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | Cl.CCOC(=O)[C@@](C)(N)Cc1ccc(O)c(O)c1 |
| Mehr anzeigen |