Learn More
Methyldopat, TRC
Artikelnummer. 30467228
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30467228 2.5 g 2.50 Gramm
30472705 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30467228 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3038652.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2508-79-4
Summenformel C12 H17 N O4 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 275.73
Synonym L-Tyrosine, 3-hydroxy-α-methyl-, ethyl ester, hydrochloride (1:1), Alanine, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methyl-, ethyl ester, hydrochloride, (-)- (8CI), L-Tyrosine, 3-hydroxy-α-methyl-, ethyl ester, hydrochloride (9CI), Aldomet ester hydrochloride, Methyldopa ethyl ester hydrochloride, Methyldopate hydrochloride, α-Methyl-L-dopa ethyl ester hydrochloride, α-Methyldopa ethyl ester hydrochloride
IUPAC-Name Ethyl(2S)-2-Amino-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-Methylpropanoat; Hydrochlorid
SMILES Cl.CCOC(=O)[C@@](C)(N)Cc1ccc(O)c(O)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyldopate Hydrochloride
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H17NO4.ClH/c1-3-17-11(16)12(2,13)7-8-4-5-9(14)10(15)6-8;/h4-6,14-15H,3,7,13H2,1-2H3;1H/t12-;/m0./s1
Formelmasse 275.0924