Learn More
Methyl-1-methyl-1H-imidazol-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10435912
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 10435912
Marke: Thermo Scientific Maybridge TL00659DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 17289-20-2
Summenformel C6H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 140.14
MDL-Nummer MFCD01567300
InChI-Schlüssel AKDPLDCXQNEMCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylate, methyl 1-methylimidazole-5-carboxylate, methyl1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylate, 3-methyl-3h-imidazole-4-carboxylic acid methyl ester, 1h-imidazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-, methyl ester, 1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylic acid methyl ester, pubchem9004, acmc-209e5h, 1-methylimidazole-5-carboxylic acid methyl ester, 1h-imidazole-5-carboxylicacid, 1-methyl-, methyl ester
PubChem CID 2736896
IUPAC-Name Methyl 3-Methylimidazol-4-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CN=CN1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyle1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 140.14
Reinheit (%) 97%