Learn More
Methyl1 H-benzimidazol-5 -Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10213032
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10213032 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10171312 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10317074 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10213032
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO00298CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 26663-77-4
Summenformel C9H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 176.175
MDL-Nummer MFCD03407310
InChI-Schlüssel WJHHIVYNOVTVGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl benzimidazole-5-carboxylate, methyl 1h-benzimidazole-5-carboxylate, methyl 1h-benzo d imidazole-5-carboxylate, methyl 1h-1,3-benzodiazole-5-carboxylate, 1h-benzimidazole-5-carboxylicacidmethylester, 1h-benzimidazole-5-carboxylic acid methyl ester, methyl 1h-benzo d imidazole-6-carboxylate, benzimidazole-5-carboxylic acid methyl ester, 1h-benzoimidazole-5-carboxylic acid methyl ester, 1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, methyl ester
PubChem CID 2779733
IUPAC-Name Methyl-3H-benzimidazol-5-carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)N=CN2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 1H-benzimidazole-5-carboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 176.17
Reinheit (%) 97%