Learn More
Methyl1 H-benzimidazol-5 -Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 1H-benzimidazole-5-carboxylate |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 10 g |
| Formelmasse | 176.17 |
| Reinheit (%) | 97% |