Learn More
Methyl-2-(2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)-acetat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10753853
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10753853 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10416492 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10753853 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL01020DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 306937-37-1
Summenformel C8H11NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 185.241
MDL-Nummer MFCD02677686
InChI-Schlüssel AUEJOXGQRQYLDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetate, methyl 2-2,5-dimethylthiazol-4-yl acetate, methyl 2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetate, methyl 2-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetate, acmc-1agna, 4-thiazoleaceticacid, 2,5-dimethyl-, methyl ester, 2,5-dimethyl-thiazol-4-yl-acetic acid methyl ester, 2-2,5-dimethyl-4-thiazolyl acetic acid methyl ester, methyl 2-2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl ethanoate
PubChem CID 2801571
IUPAC-Name Methyl 2-(2,5-Dimethyl-1,3-Thiazol-4-yl)Acetat
SMILES CC1=C(N=C(S1)C)CC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyle2-(2, 5-dimethyl-1, 3-thiazol-4-yl)acetate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 185.25
Reinheit (%) 97%