Learn More
Methyl-2-(2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)-acetat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2705134
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10753853 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10416492 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10753853
Marke: Thermo Scientific Maybridge TL01020DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 306937-37-1
Summenformel C8H11NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 185.241
MDL-Nummer MFCD02677686
InChI-Schlüssel AUEJOXGQRQYLDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetate, methyl 2-2,5-dimethylthiazol-4-yl acetate, methyl 2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetate, methyl 2-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetate, acmc-1agna, 4-thiazoleaceticacid, 2,5-dimethyl-, methyl ester, 2,5-dimethyl-thiazol-4-yl-acetic acid methyl ester, 2-2,5-dimethyl-4-thiazolyl acetic acid methyl ester, methyl 2-2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl ethanoate
PubChem CID 2801571
IUPAC-Name Methyl 2-(2,5-Dimethyl-1,3-Thiazol-4-yl)Acetat
SMILES CC1=C(N=C(S1)C)CC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyle2-(2, 5-dimethyl-1, 3-thiazol-4-yl)acetate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 185.25
Reinheit (%) 97%