Learn More
2,6-Dichlorisonicotinsäuremethylester, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10682843
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10682843 1 g 1 Gramm
10121042 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10682843 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB05937DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 42521-09-5
Summenformel C7H5Cl2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 206.02
MDL-Nummer MFCD00044409
InChI-Schlüssel XSKGHSUHOYEBTK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93237
IUPAC-Name Methyl 2,6-Dichlorpyridin-4-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC(Cl)=NC(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2, 6-dichloroisonicotinate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Synonym methyl 2,6-dichloroisonicotinate, methyl2,6-dichloroisonicotinate, 2,6-chloro-4-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 2,6-dichloroisonicotinic acid methyl ester, methyl-2,6-dichloroisonicotinate, 4-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dichloro-, methyl ester, methyl-2,6-dichlorisonicotinat, acmc-209yt4, xskghsuhoyebtk-uhfffaoysa, methyl 2,6-dichloro-isonicotinate
Formelmasse 206.03
Reinheit (%) 97%