Learn More
Methyl-2-chlor-4-(trifluormethyl)-pyrimidin-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2705182
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 10120882
Marke: Thermo Scientific Maybridge GK01821DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 175137-27-6
Summenformel C7H4ClF3N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 240.57
MDL-Nummer MFCD00068146
InChI-Schlüssel VLUBJYUOPNGBOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl-5-pyrimidinecarboxylate, methylchlorotrifluoromethylpyrimidinecarboxylate, methyl-2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, acmc-20aifi, pubchem10174, 2-chloro-4-trifluoromethyl-5-carbomethoxypyrimidine, methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-ca, 2-chloro-5-methoxycarbonyl-4-trifluoromethylpyrimidine, 2-chloro-5-methoxycarbonyl-4-trifluoromethyl pyrimidine
PubChem CID 3696469
IUPAC-Name Methyl 2-Chlor-4-(Trifluormethyl)pyrimidin-5-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CN=C(Cl)N=C1C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 240.57
Reinheit (%) 97%