Learn More
Methyl-2-chlor-6-methylpyrimidin-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyle2-chloro-6-methylpyrimidine-4-carboxylate |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 186.6 |
| Reinheit (%) | 97% |